Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silikone/PTFE Septa
Artikelnummer. 10194921 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10194921 Hvid Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10194921 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702628
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PTFE, Silikone
Septum Silikone/PTFE Septa
Temperaturområde (metrisk) 200 °C
Mængde 50 Pk.
Tykkelse (metrisk) 3 mm