Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Silikone/PTFE-tætninger
Lukkestørrelse:
8 mm
13 mm
Beskrivelse
- Silikone/PTFE Septa til gevindlukninger
- Forskellige 13 mm septa er tilgængelige
- Velegnet til en række applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone |
| Farve | Rød |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Lukkestørrelse | 8 mm |