Få mere at vide
Hirschmann™ SILICOSEN Silikone propper
Beskrivelse
- Ensartet porestruktur
- God luftgennemtrængelighed
- Kemisk og temperaturbestandig
- Væskeafvisende og genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 24-33mm |
| Til brug med (applikation) | Til forberedelse og sterilisering af kulturmedier |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Prop |