Få mere at vide
Masterflex™ Silikone platin slange
Artikelnummer. 11882160
Diameter (metrisk) Indvendig:
9,6 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Artikelnummer. 11882160
Brand: Masterflex™ 9580220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til dispensering af mad og drikkevarer. Saint Gobain Performance Plastics™ Platin-hærdet silikoneslange har et uovertruffent niveau af indre overfladeglathed, som hæmmer proteinbinding og bakterievækst.
  • Glat silikoneslange med indvendig diameter forbedrer væskestrømningsegenskaberne ved at reducere toppe og dale på den indvendige overfladetopografi
  • Ingen ekstraherbare materialer
  • Giver ingen smag eller lugt
  • Fremragende fleksibilitet og bøjningsradius
  • Rivefast
  • Overlegen indvendig glathed
  • Fremragende peristaltisk pumpelevetid
  • Fremstillet i et rent rumsmiljø
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,375 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9,6 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,625 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 16.0 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (engelsk) 0,125 tommer
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm