Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftning af pipetteadapter
Artikelnummer. 11831920 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11831920 1 til 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11831920 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. HS5000RFRP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
En erstatningspipetteadapter til brug med RF1000 Pipette controller.
  • Fremstillet af silikonegummi
  • Hjælper ved manuel enhåndspipettering
  • Giver mulighed for et stort udvalg af pipettestørrelser
Tekniske data
Oversigt 1 til 50 ml glas- og plastpipetter kan bruges
Dimensioner (L x B) 1 til 50 ml
Materiale Silikone gummi
Til brug med (applikation) Giver mulighed for et stort udvalg af pipettestørrelser
Mængde 1 hver
Type Adapter
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) RF1000 Manuel pipettekontrol