Få mere at vide
Silikoneolie, til oliebade, brugbar varierer fra -40 til +200 °C
Artikelnummer. 11470673
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470673 500 g 500g
11460673 100 g 100g
11480673 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12728.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til oliebade | CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Silikoneolie bruges som kalibreringsmedie i temperaturkontrollerede bade i laboratorier på grund af dens gode termiske egenskaber og lave brændbarhed. Det bruges også som aktiv komponent i silikonefedt, smøremidler og varmeoverførselsvæsker. Det finder anvendelse i kosmetik, hårbalsam og som sorbent til analyse af headspace (analyse af opløst gas) af fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Silikoneolie bruges som kalibreringsmedie i temperaturkontrollerede bade i laboratorier på grund af dens gode termiske egenskaber og lave brændbarhed. Det bruges også som aktiv komponent i silikonefedt, smøremidler og varmeoverførselsvæsker. Det finder anvendelse i kosmetik, hårbalsam og som sorbent til analyse af headspace (analyse af opløst gas) af fødevarer.
Opløselighed
Blandbar med alifatiske, aromatiske kulbrinter, alkohol og klorerede kulbrinter. Ikke blandbar med vand, methanol og ethylenglycol.
Bemærkninger
Viskositet ved 40cSt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-62-9
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00132673
IUPAC navn Polydimethylsiloxan
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicone Oil
Tæthed 0.963 g/mL
Flammepunkt >270 °C (518 °F)
Brydningsindeks 1.404
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Blandet med alifatiske, aromatiske kulbrinter, alkohol og klorerede kulbrinter. Ublandelig med vand, methanol og ethylenglycol.