Få mere at vide
Silikoneolie, til oliebade, brugbar varierer fra -40 til +200 °C
Beskrivelse
Silikoneolie bruges som kalibreringsmedie i temperaturkontrollerede bade i laboratorier på grund af dens gode termiske egenskaber og lave brændbarhed. Det bruges også som aktiv komponent i silikonefedt, smøremidler og varmeoverførselsvæsker. Det finder anvendelse i kosmetik, hårbalsam og som sorbent til analyse af headspace (analyse af opløst gas) af fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silikoneolie bruges som kalibreringsmedie i temperaturkontrollerede bade i laboratorier på grund af dens gode termiske egenskaber og lave brændbarhed. Det bruges også som aktiv komponent i silikonefedt, smøremidler og varmeoverførselsvæsker. Det finder anvendelse i kosmetik, hårbalsam og som sorbent til analyse af headspace (analyse af opløst gas) af fødevarer.
Opløselighed
Blandbar med alifatiske, aromatiske kulbrinter, alkohol og klorerede kulbrinter. Ikke blandbar med vand, methanol og ethylenglycol.
Bemærkninger
Viskositet ved 40cSt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicone Oil |
| Tæthed | 0.963 |
| Flammepunkt | >270 °C (518 °F) |
| Brydningsindeks | 1.404 |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alifatiske, aromatiske kulbrinter, alkohol og klorerede kulbrinter. Ublandelig med vand, methanol og ethylenglycol. |