Få mere at vide
Silicone oil, for melting point and boiling point apparatuses
Artikelnummer. p-3777044 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10583331
Brand: Thermo Scientific Acros 163855000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-62-9
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00132673
Synonym Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC navn Polydimethylsiloxan
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicone oil
Smeltepunkt -50.0°C
Navn note For melting point and boiling point apparatuses
Farve Farveløs
Fysisk form Olieagtig væske
Mængde 500 g
Flammepunkt 300°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4030 to 1.4060
Specifik vægtfylde 0.96
Tæthed 0.9600g/mL