Få mere at vide
Silikoneolie, til smeltepunkts- og kogepunktapparater
Artikelnummer. 10553141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553141 1 kg Glasflaske 1kg
10583331 500 g Glasflaske 500g
10042833 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163850010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-62-9
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00132673
Synonym Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC navn Polydimethylsiloxan
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicone oil
Smeltepunkt -50,0 °C
Navn note Til smeltepunkts- og kogepunktapparater
Farve Farveløs
Fysisk form Olieagtig væske
Mængde 1 kg
Flammepunkt 300 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4030 til 1,4060
Specifik vægtfylde 0.96
Tæthed 0.9600g/mL