Få mere at vide
Silikoneolie, høj temperatur, brugbart temperaturområde: 25 til 250 °C (åbent system) og 25 til 315 °C (lukket system)
Beskrivelse
Silikoneolie bruges i åbne højtemperatursystemer, lukkede systemer og cirkulerende, lukkede kredsløb og varmeoverførselsbade. Det bruges som højtemperaturvæske til laboratorieforskningsapparater og -instrumenter. Det bruges også som kalibreringsmedie i temperaturkontrollerede bade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Højtemperatur åbent system, lukket system, cirkulerende, lukket kredsløb og varmeoverførselsbade
- Højtemperaturvæsker til laboratorieforskningsapparater og -instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicone Oil |
| Navn note | Høj temperatur, brugbart temperaturområde: 25 til 250 °C (åbent system) og 25 til 315 °C (lukket system) |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | >300 °C (572 °F) |
| Brydningsindeks | 1.505 |
| Tæthed | 1.07 g/mL |
| Merck Index | 14,8495 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alifatiske, aromatiske kulbrinter, alkohol og klorerede kulbrinter. Ublandelig med vand, methanol og ethylenglycol. |