Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicone oil |
| Tæthed | 1.0500g/mL |
| Flammepunkt | 316°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.4940 to 1.5010 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Specifik vægtfylde | 1.05 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble in water. |
| Viskositet | 125 mm2/s (25°C) |