Få mere at vide
Silicone oil, high temperature
Artikelnummer. 10408330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10408330 100 g Glasflaske 100g
10134480 500 g Glasflaske 500g
11956981 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174661000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63148-58-3
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-58-3
Synonym Poly(methylphenylsiloxane)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicone oil
Tæthed 1.0500g/mL
Flammepunkt 316°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4940 to 1.5010
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water.
Viskositet 125 mm2/s (25°C)