Få mere at vide
Sartorius™ Silikone O-ring
Brand: Sartorius™ 6980178
41.78 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tekniske data
47 mm rustfrit stål filterholder | |
1 Hver | |
42 x 3mm |
Silikone | |
O-ring |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Silikone O-ring > Størrelse: 42 x 3 mm, til brug med 47 mm filterholder i rustfrit stål
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion