Få mere at vide
Sartorius™ Silikone O-ring
Shop alle Sartorius produkter
Størrelse:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3mm
45 x 3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Polycarbonat in-line filterholder |
| Mængde | 1 Hver |
| Produkttype | O-ring |
| Materiale | Silikone |
| Størrelse | 40 x 5 mm |