Få mere at vide
Sartorius™ Silikone O-ring
Brand: Sartorius™ 6982020
55.21 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tekniske data
Silikone | |
1 Hver | |
O-ring | |
40 x 2 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Silikone O-ring > Størrelse: 40 x 2 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion