Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ Udskiftning af silikone O-ring til MD142-seriens trykfiltreringsmanifolder
Artikelnummer. 11374994
Skift visning
Materiale:
Silikone
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Unit Size
11374994 Silikone Hver
1 options
Product Code. 11374994 Supplier Cytiva™ Supplier No. 10452006
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Silikone O-ring til brug med MD142-seriens trykfiltreringsmanifolder.
  • Produkttype: O-ring
  • Model: MD142/2/66
  • Materiale: Silikone
  • Mål: 134 mm x 5 mm
  • Til brug med (udstyr): MD142-seriens trykfiltreringsmanifolder [Kat. nr. 11365004 (MPN: 10451610, model: MD142/5/3) og kat. nr. 11395004 (MPN: 10451710, model: MD142/7/3)]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) MD142-seriens trykfiltreringsmanifolder [Kat. nr. 11365004 (MPN: 10451610, model: MD142/5/3) og kat. nr. 11395004 (MPN: 10451710, model: MD142/7/3)]
Produkttype O-ring
Materiale Silikone
Oversigt Model: MD142/2/66
Diameter (metrisk) Udvendig 134 mm
Diameter (engelsk) Udvendig 5,3 tommer
Størrelse 134 x 5 mm