Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Silikone Lab Mat
Artikelnummer. 15738177 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
14 x 23,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15738177 14 x 23,5 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 15738177 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS120506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 DKK
    391.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.13 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Silikone Lab Mat er en økonomisk løsning, der hjælper med at holde bordplader rene og sikre mod pletter, spild og slid. Spar penge ved at eliminere behovet for gentagne indkøb og bortskaffelsesomkostninger forbundet med engangsmåtter. Fremstillet af et slidstærkt silikonemateriale, der skaber en pletafvisende vaskbar arbejdsoverflade.
Når måtten er færdig med at blive brugt, kan den let rengøres med et hvilket som helst standard desinfektionsmiddel ved blot at tørre det af eller lægge det i en opvaskemaskine, og det er klar til gentagen brug. Da laboratoriemåtten kan genbruges, hjælper den med at reducere spild, hvilket gør den til en mere miljøvenlig mulighed frem for de alternative papirmåtter. Laboratoriemåtten har en stor arbejdsoverflade, der er anti-skrid, som, når den håndterer skrappe kemikalier og sarte glasvarer, hjælper med at holde genstande på plads og forhindrer laboratoriemåtten i at glide ud nedefra. Måttens overflade er også støjdæmpende, hvilket reducerer lyden fra vibrationer fra almindeligt bordudstyr. Laboratoriemåtten kan bruges med emner som centrifuger, hvirvelblandere, varmeplader, omrørere, pipetter og meget mere. Når måtten bruges med magnetomrørere, er der et udpeget område med indvendige metalindsatser for at forhindre omrørerstænger i at vandre rundt på arbejdsfladen.
  • Fremstillet af FDA fødevaregodkendt silikone
  • Ideel til alle typer laboratorier og mere specialiserede områder såsom kølerum, rene rum, sterile suiter og områder, hvor høj sterilitet er et krav
  • Beskytter bordplader mod varme genstande op til 200 °C (392 °F)
  • Generel kemisk resistens fra moderat oxiderende kemikalier, koncentreret natriumhydroxid
  • Kemisk resistens: kemisk inert og reagerer ikke med de fleste kemikalier
  • Ikke resistent over for mange opløsningsmidler, olier, koncentrerede syrer og fortyndet natriumhydroxid
  • Vaskbar med standard desinfektionsmidler i håndvaske eller opvaskemaskiner giver nem rengøring til gentagne brug
  • Måtten kan rulles sammen for kompakt opbevaring
  • Large Working Surface rummer bordudstyr, vejebåde, rørestave, vægte osv.
  • Indvendige metalindsatser til tilbageholdelse af magnetiske genstande, såsom rørestave, for at hjælpe med at holde genstande organiseret
  • Hævede kanter muliggør væskeretention af cirka 300 ml væske
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 15 minutter
Tekniske data
Produkttype Laboratoriemåtte
Materiale Silikone
Absorberingsevne Ikke-absorberende
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35 cm
Bredde (engelsk) 23,5 tommer
Bredde (metrisk) 60 cm
Dimensioner (L x B) 14 x 23,5 tommer.
Farve Gul, Grå, Blå
Til brug med (applikation) Bordplade
Til brug med (udstyr) Centrifuge, Omrører, Vortexer, Shaker