Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Silikone Lab Mat
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Lilla, Grå
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Laboratoriemåtten er ideel til alle typer laboratorier og mere specialiserede områder såsom kølerum, rene rum, sterile suiter og områder, hvor høj sterilitet er et krav. Den kan bruges med emner som centrifuger, hvirvelblandere, varmeplader, omrørere, pipetter og meget mere. Når måtten bruges med magnetomrørere, er der et udpeget område med indvendige metalindsatser for at forhindre omrørerstænger i at vandre rundt på arbejdsfladen.
- Fremstillet af FDA fødevaregodkendt silikone: pletbestandig, vaskbar
- Stor arbejdsflade er anti-skrid for at holde genstande og måtten på plads
- Støjdæmpning for at reducere lyden fra vibrationer fra almindeligt bordudstyr
- Beskyt bordplader mod varme genstande op til 200 °C (392 °F)
- Kemisk resistens: kemisk inert og reagerer ikke med de fleste kemikalier
- Vaskbar med standard desinfektionsmidler giver nem rengøring
- Måtten kan rulles sammen for kompakt opbevaring
- Autoklaverbar ved 121° i 15 minutter
- Genanvendelig for at hjælpe med at spare penge og reducere spild
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Genanvendelig laboratoriemåtte |
| Materiale | Silikone |
| Dimensioner (L x B) | 35 x 60 cm |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Længde (metrisk) | 35 cm |
| Bredde (engelsk) | 23,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 60 cm |
| Farve | Lilla, Grå |
| Til brug med (applikation) | Beskyttelse af bordplader, støjdæmpning |
| Til brug med (udstyr) | Fælles laboratorieudstyr |
| Vis mere |