Få mere at vide
Saint-Gobain Silicone Iso-Versinic™ Stopper
Beskrivelse
- Withstands temperatures between -20° and 200°C (possible peaks to 200°C)
- High chemical resistance
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | For collar and tube |
| Højde (metrisk) | 17.5 mm |
| Mængde | 50/Pk. |
| Størrelse | 6 mm bunddiameter |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 to 200°C |
| Diameter (metrisk) bund | 6 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 10 mm |
| Materiale | Silicone |
| Produkttype | ISO-Versinic Stopper |