Få mere at vide
Saint-Gobain Silicone Iso-Versinic™ Stopper
Artikelnummer. 11734548
Skift visning
Størrelse:
3 mm bunddiameter
4 mm bunddiameter
6 mm bunddiameter
60 mm bunddiameter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11734548 6 mm bunddiameter Pakke med 50
11724548 3 mm bunddiameter Pakke med 50
11332064 60 mm bunddiameter Pakke med 2
10367934 4 mm bunddiameter Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11734548 Leverandør Saint-Gobain Leverandørnr. 271014
Saint Gobain Performance Plastics™ Silicone Iso-Versinic™ Stoppers have high chemical resistance especially to hydrocarbons, oils, strong acids and aromatic and chlorinated solvents.
  • Withstands temperatures between -20° and 200°C (possible peaks to 200°C)
  • High chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) For collar and tube
Højde (metrisk) 17.5 mm
Mængde 50/Pk.
Størrelse 6 mm bunddiameter
Temperaturområde (metrisk) -20 to 200°C
Diameter (metrisk) bund 6 mm
Diameter (metrisk) Top 10 mm
Materiale Silicone
Produkttype ISO-Versinic Stopper