Få mere at vide
Elma™ Silikoneholder, Sidekam
Beskrivelse
- Til opbevaring af forskellige instrumenter, beholdere (f.eks. kolber) og arbejdsemner i Elmasonic enhed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 kamme |
| Produkttype | Holder |
| Dybde (metrisk) | 10 mm |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Materiale | Silikone |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |