Få mere at vide
Elma™ Silikone Holder Sæt
Beskrivelse
- Nem håndtering og positionering
- Til sikring Elmasonic tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 holdere/sæt |
| Type | Silikone holder |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Materiale | Silicone |
| Vægt (metrisk) | 4 g |