Få mere at vide
Elma™ Silikoneholder, bundkam
Artikelnummer. 17841317
Skift visning
Mængde:
10 kamme
Artikelnummer. Mængde
17841317 10 kamme
1 options
Artikelnummer. 17841317 Leverandør Elma™ Leverandørnr. 1125217
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modulopbygget kurvsystem til brug med Elmasonic P, Elmasonic Vælg, og NEMT.
  • Til opbevaring af forskellige instrumenter, beholdere (f.eks. kolber) og arbejdsemner i Elmasonic enhed
Tekniske data
Mængde 10 kamme
Type Holder
Dybde (metrisk) 10 mm
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET
Højde (metrisk) 35 mm
Materiale Silikone
Bredde (metrisk) 105 mm