Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silikone høj temperatur Septa
Artikelnummer. 10206501 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10206501 13 mm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10206501 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    570.73 DKK / Pakke med 50
    Spare 44.27 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Specifications
Produkttype Højtemperaturseptum
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Hårdhed 60° Shore A
Temperatur (metrisk) Maks 320 °C
Farve Rød
Materiale Silikone
Mængde 50 stk