Få mere at vide
Thermo Scientific™ Silikonefri Viton™ Dørtætning til Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatorer og ovne
Artikelnummer. p-4582579 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Heratherm 400l modeller
Heratherm 750l modeller
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12625326
Brand: Thermo Scientific™ 50135870
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatorer og ovne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heratherm 750l modeller
Type Dørforsegling