Få mere at vide
Thermo Scientific™ Silikonefri Viton™ Dørtætning til Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatorer og ovne
Artikelnummer. 12625326 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Heratherm 400l modeller
Heratherm 750l modeller
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12625326 Heratherm 750l modeller Hver
12615326 Heratherm 400l modeller Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12625326 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50135870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12920.00 DKK
    12235.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 684.02 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Til brug med Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatorer og ovne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heratherm 750l modeller
Type Dørforsegling