Få mere at vide
Gilson™ Silikoneslange til MF1 og MF4 pumpehoveder
Artikelnummer. p-8004875 Shop alle Gilson produkter
Flowhastighed:
21 ml/min.
3,2 ml/min.
7 ml/min.
Pakningsstørrelse:
3m
Artikelnummer. 10452412
Brand: Gilson™ F1825131
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med MF1 og MF4 pumpehoveder
  • Silikone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.6 mm
Materiale Silikone elastomer
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Til brug med Til MF1 og MF4 pumpehoveder
Til brug med (applikation) Biologisk
Emballagemængde 1 hver
Flowhastighed 3,2 ml/min.
Gaspermeabilitet Høj
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Forlænger pumpeslange