Få mere at vide
Gilson™ Silikoneslange til MF1 og MF4 pumpehoveder
Shop alle Gilson produkter
Flowhastighed:
21 ml/min.
3,2 ml/min.
7 ml/min.
Pakningsstørrelse:
3m
Beskrivelse
- Silikone
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1 mm |
| Materiale | Silikone elastomer |
| Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
| Til brug med | Til MF1 og MF4 pumpehoveder |
| Til brug med (applikation) | Biologisk |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Flowhastighed | 7 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Høj |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |