Få mere at vide
Heidolph™ Silikone forlængerrør
Artikelnummer. 10640113 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Slangestørrelse:
0,8 mm ID/2,6 mm OD
1,42 mm indvendig diameter/3,22 mm udvendig diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10640113
Brand: Heidolph™ 5253002400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Platinbelagt silikoneslange til brug i lægemidler og biologi. Heidolph™ Silikone forlængerrør er meget glat, biokompatibelt og inert.
  • Ekstremt glat inderside forhindrer bakterievækst.
  • Biokompatibel, minimal adsorption og absorption.
  • Gode flydeegenskaber.
  • Høj temperatur stabilitet.
  • Absolut inert, fri for blødgøringsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, FDA, opfylder GLP og NSF .
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 2.6 mm
Tykkelse (metrisk) 0.9 mm
Til brug med Pumpe
Til brug med (applikation) Ekstremt glat indre forhindrer bakterievækst, biokompatibel med minimal adsorption og absorption, gode flowegenskaber, høj temperatur stabilitet, inert, fri for blødgøringsmidler, gennemskinnelig hvid.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 0,8 mm ID/2,6 mm OD
Steriliseringsmetode Autoklaver i 30 minutter (ved 1 bar, bestråling.)
Højde (metrisk) 7 m Vand
Gaspermeabilitet Relativt højt
Begrænsninger Ikke egnet til koncentrerede opløsningsmidler, olier, syrer eller fortyndet kaustisk soda; relativt høj permeabilitet for gas.
Farve Gennemsigtig hvid
Maksimalt tryk Kontinuerlig/kort tid 0,5/1,5 bar
Vakuum niveau God
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Forlænger pumpeslange