Få mere at vide
Heidolph™ Silikone forlængerrør
Artikelnummer. 10065821 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Slangestørrelse:
0,8 mm ID/2,6 mm OD
1,42 mm indvendig diameter/3,22 mm udvendig diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10065821
Brand: Heidolph™ 5253002500
Platinbelagt silikoneslange til brug i lægemidler og biologi. Heidolph™ Silikone forlængerrør er meget glat, biokompatibelt og inert.
  • Extremely smooth interior prevents bacterial growth.
  • Biocompatible, minimal adsorption and absorption.
  • Good flow properties.
  • High temperature stability.
  • Absolutely inert, softener-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Class VI, FDA, meets GLP and NSF.
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 1.42 mm
Materiale Silicone
Diameter (metrisk) Udvendig 3.22 mm
Tykkelse (metrisk) 0.9 mm
Til brug med Pump
Til brug med (applikation) Extremely Smooth Interior Prevents Bacterial Growth, Biocompatible with Minimal Adsorption and Absorption, Good Flow Properties, High Temperature Stability, Inert, Softener-Free, Translucent White.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Sterilitet Non-sterile
Slangestørrelse 1,42 mm indvendig diameter/3,22 mm udvendig diameter
Steriliseringsmetode Autoclave for 30 min (at 1 bar, irradiation.)
Højde (metrisk) 7 m Water
Gaspermeabilitet Relatively high
Begrænsninger Not suitable for concentrated solvents, oils, acids or dilute caustic soda; relatively high permeability to gas.
Farve Translucent White
Maksimalt tryk Continuous/short time 0.5/1.5 bar
Vakuum niveau Good
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200°C
Produkttype Extension Tubing