Få mere at vide
Gilson™ Silikoneslange til H2 pumpehoved
Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Flowhastighed:
105 ml/min.
148 ml/min.
207 ml/min.
300 ml/min.
31 ml/min.
Farve:
Gennemsigtig beige
Pink/Hvid
Pakningsstørrelse:
3m
Beskrivelse
- Silicone
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Materiale | Silicone Elastomer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
| Til brug med | For HF2 pump heads |
| Til brug med (applikation) | biological use |
| Emballagemængde | 1 Each |
| Flowhastighed | 207 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | High |
| Vis mere |