Få mere at vide
Gilson™ Silikoneslange til H2 pumpehoved
Artikelnummer. 10665693 Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Flowhastighed:
105 ml/min.
148 ml/min.
207 ml/min.
300 ml/min.
31 ml/min.
Farve:
Gennemsigtig beige
Pink/Hvid
Pakningsstørrelse:
3m
Artikelnummer. 10665693
Brand: Gilson™ F117979
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med HF2 pumpehoved
  • Silikone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Materiale Silikone elastomer
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Til brug med Til HF2 pumpehoveder
Til brug med (applikation) biologisk brug
Emballagemængde 1 hver
Flowhastighed 300 ml/min.
Gaspermeabilitet Høj
Farve Gennemsigtig beige
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Forlænger pumpeslange