Få mere at vide
Gilson™ Silikoneslange til H2 pumpehoved
Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Flowhastighed:
105 ml/min.
148 ml/min.
207 ml/min.
300 ml/min.
31 ml/min.
Farve:
Gennemsigtig beige
Pink/Hvid
Pakningsstørrelse:
3m
Beskrivelse
- Silikone
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Materiale | Silikone elastomer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
| Til brug med | Til HF2 pumpehoveder |
| Til brug med (applikation) | biologisk brug |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Flowhastighed | 148 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Høj |
| Vis mere |