Få mere at vide
Hirschmann™ NS-slebet Adapter, Silikone
Beskrivelse
- Fremstillet af meget ren silikone
- Tilpasning på Pellet reservoir flasker
- GL 45
- NS29/32
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Adapter |
| Materiale | Silikone |
| Til brug med (applikation) | ekstraktionsreagenser direkte fra en pulpflaske |
| Til brug med (udstyr) | Solarus titrering |
| Trådstørrelse | A 45 til 29/32 |