Få mere at vide
De Buyer™ Silikone coated glasfiber bage mesh
Længde (metrisk):
40 cm
Beskrivelse
- Kan bruges som frysestøtte
- Temperaturområde fra− 55° til+ 280 °C
- Ventileret stof til homogen madlavning og sprøde dejbunde
- Dejen klæber ikke til stoffet
- Kombiner med en perforeret aluminium ovnplade for perfekt madlavning
- Velegnet til husholdningsovne
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 40 cm |
| Materiale | Silikone |
| Type | Bageplade |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Til brug med (applikation) | Deje, pizzaer, chouxpastaer |
| Form | Rektangulær |
| Temperatur (metrisk) | -55 °C til +280 °C |
| Overfladebehandling | Silikone belagt |