Få mere at vide
SI Analytics™ Silikone rør/kabel kombination
Artikelnummer. 10131671 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Materiale:
Silicium
Artikelnummer. Materiale
10131671 Silicium
1 options
Artikelnummer. 10131671 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285414031
 Begrænset vare
På lager
Reservedel til måling af stativer og viskosimeter
  • Tilslut viskosimeter af typen: 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 og 549 til en AVS 310, 350 og 450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rør/kabel kombination til viskosimeter
Materiale Silicium
Til brug med (applikation) Tilslut viskosimeter af typen: 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 og 549 til en AVS 310, 350 og 450