Få mere at vide
Silicon Tetrachloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 57°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | Silicon Tetrachloride |
| Smeltepunkt | -70°C |
| Mængde | 1 L |
| Tæthed | 1.48 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00011229 |
| Synonym | Silicon tetrachloride, Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane, Silicon tetrachloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.9 |
| Grad | Research |