Få mere at vide
Silicon Tetrachloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10724961 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10724961 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10724961 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0844/PB08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Add to basket
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Specifications
Kogepunkt 58°C
Smeltepunkt -70°C
CAS 10026-04-7
Farve Colorless
pH 1
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
Molekylær formel Cl4Si
MDL nummer MFCD00011229
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
InChI nøgle FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn tetrachlorosilane
Molekylvægt (g/mol) 169.89
PubChem CID 24816
Formel vægt 169.9g/mol
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Damptryk 259mbar at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silicon(IV) chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.