Få mere at vide
Siliciumstandard: Si @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17981806
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981806 50 g
17971576 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981806 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOSI500050G
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Siliciumstandard: Si @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon
CAS 7440-21-3
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Silicon
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Si
Synonym Silicon
InChI formel InChI=1S/Si
SMIL [Si]
IUPAC navn Silicium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 28.086
Mængde 50 g
Formel vægt 27,977 g/mol