Få mere at vide
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10214062 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10214062 100 mL 100ml
10030220 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214062 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8062/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16919-19-0
Molekylær formel F6H8N2Si
Molekylvægt (g/mol) 178.153
MDL nummer 85311
InChI nøgle ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
IUPAC navn diazanium;hexafluorosilicon(2-)
SMIL [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Emballage HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Farve Colorless
Mængde 100 mL