Få mere at vide
Silicium Standard For ICP , 1000 μg/ml i H 2 O/0,24 F, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Si | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 16919-19-0, 7732-18-5 |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 39 elementer på ppb-niveau. |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylær formel | F6H8N2Si |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug