Få mere at vide
Silicium Standard For ICP , 1000 μg/ml i H 2 O/0,24 F, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10325792 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Artikelnummer. 10325792
Brand: SPEX Certiprep PLSI92X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Si1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 16919-19-0, 7732-18-5
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel F6H8N2Si
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Type Certified Reference Material
SMIL [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC navn diazanium;hexafluorsilicium(2-)
Opløsningsmiddel eller Matrix H2O/0.4% F
Molekylvægt (g/mol) 178.153
PubChem CID 28145
Mængde 500 ml
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000μg/mL    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug