Få mere at vide
Silicium Standard For ICP , 1000 μg/ml i H2O , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11498839 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498839 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11498839 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLSI9A2X
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Si1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 6834-92-0, 7732-18-5
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel Na2O3Si
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)silan
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 122.062
PubChem CID 23266
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:60720
Grad Forsikring
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug