Få mere at vide
Silicon Standard, 1000mg/L i H 2 O/0,24 F (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16301256 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
250 mL
Emballage:
Poly flaske
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16301256 30 mL Triple-udvasket LDPE flaske -
10293952 250 mL Poly flaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16301256 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLSI92M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.28 DKK
    299.55 DKK / 30ml
    Spare 32.73 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
CAS: 16919-19-0 | F6H8N2Si | 178.153 g/mol
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Si1000 μg/ml
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 16919-19-0 , 7732-18-5
Molekylær formel F6H8N2Si
Molekylvægt (g/mol) 178.153
InChI nøgle ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
IUPAC navn diazanium;hexafluorsilicium(2-)
SMIL [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 30 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-