Få mere at vide
Silicon Standard, 1000mg/L i H 2 O/0,24 F (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
30 mL
250 mL
Emballage:
Poly flaske
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
- Silicium standard
- Lavet med ASTM Type I vand
- 1.000μ g/ml koncentration
- 250 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon Standard |
| Emballage | Poly flaske |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Teknik | AA, ICP |
| Type | Certified Reference Material |
| Mængde | 250 mL |
| Grad | Forsikring |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Matrix Concentration Cat. No.H2O/tr. HF 1000μg/mL PLSI9-2Y, -2T, -2X 10,000 PLSI9-3Y, -3XH2O 1000μg/mL PLSI9A-2X 10,000 PLSI9A-3X |