Få mere at vide
Siliciumsputteringsmål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404825
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404825 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15404825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040891.KS
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Siliciumsputteringsmål i silicium med ultra høj renhed bruges i halvlederindustrien som et resultat af dets halvledende egenskaber. Det bruges som legeringselement ved fremstillingen af visse legeringer (f.eks. ferrosilicium, en legering af jern og silicium, som bruges til at indføre silicium i stål og støbejern). Det bruges også til fremstilling af glas og computermikrochips.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-21-3
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Si
MDL nummer MFCD00085311
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Si]
IUPAC navn silicium
Molekylvægt (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Procent renhed 99.999%