Få mere at vide
Siliciumsputteringsmål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494815
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494815 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15494815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040890.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Magnetron sputtering kilde
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-21-3
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Si
MDL nummer MFCD00085311
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Si]
IUPAC navn silicium
Molekylvægt (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Procent renhed 99.999%