Få mere at vide
Siliciumopløsning til ICP , 1 g/L, H 2 O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973504 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12973504 250 mL 250ml
12963504 100 mL 100ml
12983504 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12973504 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 053 250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder H2O
Koncentration 1 g/L
Mængde 250 mL