Få mere at vide
Siliciumslugs, 9,5 mm (0,375 tommer) diameter x 9,5 mm (0,375 tommer) længde, 99,9999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon slugs |
| Navn note | 9,5 mm (0,375 tommer) diameter x 9,5 mm (0,375 tommer) længde |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,57 g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9999% |