Få mere at vide
Fisherbrand™ Silicium platinhærdet rør
Artikelnummer. 11582573 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Pakningsstørrelse:
10m
5m
Artikelnummer. 11582573
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug med peristaltisk pumpe på grund af dens højere rivestyrke og mindre sårbarhed over for spaltning eller mekanisk skade.
  • Røret har ingen lugt, lugt eller reaktion med klor
  • Platinhærdede rør har højere klarhed uden gulning, som det er tilfældet med peroxidhærdede materialer
  • 60 °IRHD± 5 °C
  • FDA, BGA og WRC godkendt
  • Temperaturområde: -60 °C til 200 °C
  • Anti-klæbende, hydrofobisk
  • Høj elektrisk modstand og ozonmodstand
  • Mindre bakteriologisk opbygning
  • Kan bruges til fødevarer, laboratorier, farmaceutiske og medicinske applikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BGA og WRC godkendt
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 31,5 mm
Tykkelse (metrisk) 3.25 mm
Til brug med (applikation) Til fødevare-, laboratorie-, farmaceutiske og medicinske anvendelser
Farve Gennemskinnelig