Få mere at vide
Fisherbrand™ Silicium platinhærdet rør
Ideel til brug med peristaltisk pumpe på grund af dens højere rivestyrke og mindre sårbarhed over for spaltning eller mekanisk skade.
Brand: Fisherbrand™ PCST/20X26.5
629.51 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Røret har ingen lugt, lugt eller reaktion med klor
- Platinhærdede rør har højere klarhed uden gulning, som det er tilfældet med peroxidhærdede materialer
- 60 °IRHD± 5 °C
- FDA, BGA og WRC godkendt
- Temperaturområde: -60 °C til 200 °C
- Anti-klæbende, hydrofobisk
- Høj elektrisk modstand og ozonmodstand
- Mindre bakteriologisk opbygning
- Kan bruges til fødevarer, laboratorier, farmaceutiske og medicinske applikationer
Tekniske data
FDA, BGA og WRC godkendt | |
26.5 mm | |
Til fødevare-, laboratorie-, farmaceutiske og medicinske anvendelser |
Platinhærdet silikone | |
3.25 mm | |
Gennemskinnelig |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Silicium platinhærdet rør > Størrelse: 20 x 26,5 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion